Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Fmoc-Phe(3-CF₃)-OH, Fmoc-Phe(3-CF3)-OH
PC9136-1G
PC9136-5G
APOSPC9136-1GEA
91.6
EUR
APOSPC9136-1G
APOSPC9136-5G
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ Peso molecolare: 455,44 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00672555 CAS Number: 205526-27-8 |