Stampa…
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9135-25G PC9135-5G
APOSPC9135-25GEA 115 EUR
APOSPC9135-25G APOSPC9135-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
1,1,2-Trifluoro-2-chloro-3-methyl-3-vinylcyclobutane
Formula: C₇H₈ClF₃
Peso molecolare: 184,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039438
CAS Number: 4265-28-5
UN: 1993
ADR: 3,III