Stampa…
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9134-1G PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA 132 EUR
APOSPC9134-1G APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00797581
CAS Number: 247113-86-6