Stampa…
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9132-1G PC9132-5G
APOSPC9132-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9132-1G APOSPC9132-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113632
CAS Number: 80194-69-0