Stampa…
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9131-1G PC9131-10G PC9131-5G
APOSPC9131-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9131-1G APOSPC9131-10G APOSPC9131-5G
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 105…108 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236224
CAS Number: 4837-19-8