Stampa…
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 19 EUR
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,1100 g/mol
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375386
CAS Number: 87407-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III