Stampa…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9129-1G PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA 23.4 EUR
APOSPC9129-1G APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C6H3BrF3N
Peso molecolare: 225,9939 g/mol
Punto di ebollizione: 97…99 °C/26mmHg
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458124
CAS Number: 590371-58-7