4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9124-1G
PC9124-5G
PC9124-250MG
APOSPC9124-1GEA
405
EUR
APOSPC9124-1G
APOSPC9124-5G
APOSPC9124-250MG
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene 97%
4-(Bromodifluoromethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₅BrF₄ Punto di ebollizione: 59 °C/3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094540 CAS Number: 2250-36-4 |