Stampa…
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9122-5G PC9122-1G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 102 EUR
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G APOSPC9122-25G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone 98%
3'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631329
CAS Number: 177942-50-6