N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9117-25G
PC9117-5G
APOSPC9117-25GEA
868
EUR
APOSPC9117-25G
APOSPC9117-5G
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide 97%
N,N-Diethyl chlorofluoroacetamide
Formula:
C₆H₁₁ClFNO Punto di ebollizione: 113…115 °C/27mmHg Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00101818 CAS Number: 364-94-3 UN: 1993 ADR: 3,III |