Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Fluorobenzoyl)acetone, 1-(4-Fluorophenyl)butane-1,3-dione
PC911392-1G PC911392-5G
APOSPC911392-1GEA 69.8 EUR
APOSPC911392-1G APOSPC911392-5G
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione 97%
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463139
CAS Number: 29681-98-9