[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911359-1G
PC911359-250MG
APOSPC911359-1GEA
574
EUR
APOSPC911359-1G
APOSPC911359-250MG
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formula:
C₉H₁₂FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06800759 CAS Number: 116735-67-2 |