Stampa…
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9113-1G PC9113-25G PC9113-5G
APOSPC9113-1GEA 102 EUR
APOSPC9113-1G APOSPC9113-25G APOSPC9113-5G
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Boc-L-pentafluorophenylalanine
Formula: C₁₄H₁₄F₅NO₄
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151893
CAS Number: 34702-60-8