(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₉Cl₂F₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16872039 CAS Number: 503173-14-6 |