Stampa…
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9112-25G PC9112-5G
APOSPC9112-25GEA 558 EUR
APOSPC9112-25G APOSPC9112-5G
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formula: C₄H₂F₆O₂
Punto di ebollizione: 125 °C
Punto di fusione: 46…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464165
CAS Number: 564-10-3