Stampa…
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
PC911136-1G PC911136-5G
APOSPC911136-1GEA 94.5 EUR
APOSPC911136-1G APOSPC911136-5G
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formula: C₈H₇FN₂O
Peso molecolare: 166,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261475
CAS Number: 39811-07-9