Stampa…
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911117-1G PC911117-5G
APOSPC911117-1GEA 78.3 EUR
APOSPC911117-1G APOSPC911117-5G
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine 96%
[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213776
CAS Number: 116753-54-9