(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911112-1G
PC911112-5G
APOSPC911112-1GEA
190
EUR
APOSPC911112-1G
APOSPC911112-5G
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid 98%
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03422203 CAS Number: 399-44-0 |