Stampa…
4-Fluoro-m-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 59.6 EUR
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Formula: C₇H₈FNO
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00665789
CAS Number: 64465-53-8