2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-3-methylpyridin-2-ylamine
PC911092-1G
PC911092-5G
APOSPC911092-1GEA
94.5
EUR
APOSPC911092-1G
APOSPC911092-5G
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula:
C₆H₇FN₂ Peso molecolare: 126,1300 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375130 CAS Number: 886365-56-6 |