Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
PC911081-100MG PC911081-1G PC911081-250MG
APOSPC911081-100MGEA 168 EUR
APOSPC911081-100MG APOSPC911081-1G APOSPC911081-250MG
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃ClFN
Peso molecolare: 201,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094757
CAS Number: 885277-79-2