Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC911029-1G PC911029-500MG
APOSPC911029-1GEA 1120 EUR
APOSPC911029-1G APOSPC911029-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07384536
CAS Number: 912761-24-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III