Stampa…
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,2-Difluoropropionate, 2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
PC9109-25G PC9109-5G PC9109-10G
APOSPC9109-25GEA 234 EUR
APOSPC9109-25G APOSPC9109-5G APOSPC9109-10G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formula: C₅H₈F₂O₂
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Punto di ebollizione: 24…25 °C/20mmHg
Densità: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657970
CAS Number: 28781-85-3
UN: 3272
ADR: 3,III