Stampa…
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Fluorobenzyl)propylamine
PC910859-1G PC910859-5G
APOSPC910859-1GEA 219 EUR
APOSPC910859-1G APOSPC910859-5G
3-Fluoro-N-propylbenzylamine 98%
3-Fluoro-N-propylbenzylamine
Formula: C₁₀H₁₄FN
Peso molecolare: 167,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09938496
CAS Number: 90389-86-9