Stampa…
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910735-1G PC910735-250MG PC910735-5G
APOSPC910735-1GEA 112 EUR
APOSPC910735-1G APOSPC910735-250MG APOSPC910735-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂ClFN₂O₂
Peso molecolare: 176,5300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659664
CAS Number: 1079179-12-6