Stampa…
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910708-100MG PC910708-250MG
APOSPC910708-100MGEA 71.3 EUR
APOSPC910708-100MG APOSPC910708-250MG
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10698610
CAS Number: 1060815-08-8