Stampa…
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9106-1G PC9106-5G PC9106-250MG
APOSPC9106-1GEA 112 EUR
APOSPC9106-1G APOSPC9106-5G APOSPC9106-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
4-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Peso molecolare: 247,100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458123
CAS Number: 159719-57-0