Stampa…
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethan-1-one
PC9105-1G PC9105-5G PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA 87 EUR
APOSPC9105-1G APOSPC9105-5G APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
4'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173651
CAS Number: 72293-96-0