Stampa…
5-Fluororesorcinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzene-1,3-diol
PC910226-1G PC910226-500MG
APOSPC910226-1GEA 481 EUR
APOSPC910226-1G APOSPC910226-500MG
5-Fluororesorcinol 95%
5-Fluororesorcinol
Formula: C₆H₅FO₂
Peso molecolare: 128,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457182
CAS Number: 75996-29-1