Stampa…
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-3-iodobenzoic acid
PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 33.5 EUR
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Peso molecolare: 266,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116467
CAS Number: 723294-74-4