Stampa…
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-(difluoromethoxy)benzene
PC910104-25G PC910104-5G
APOSPC910104-25GEA 292 EUR
APOSPC910104-25G APOSPC910104-5G
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene 95%
4-(Difluoromethoxy)chlorobenzene
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09879256
CAS Number: 81932-03-8