5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910089-25G
PC910089-5G
APOSPC910089-25GEA
285
EUR
APOSPC910089-25G
APOSPC910089-5G
5-Chloro-2-fluoroanisole 95%
5-Chloro-2-fluoroanisole
Formula:
C₇H₆ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
1092349-89-7 |