Stampa…
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC9100-10G PC9100-5G
APOSPC9100-10GEA 105 EUR
APOSPC9100-10G APOSPC9100-5G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₉H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 237,61 g/mol
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084933
CAS Number: 2707-23-5