Stampa…
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 115 EUR
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄OFI
Peso molecolare: 250,01 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08236850
CAS Number: 227609-88-3