Stampa…
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909739-1G PC909739-5G
APOSPC909739-1GEA 234 EUR
APOSPC909739-1G APOSPC909739-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Formula: C₉H₄F₃NO₂S
Peso molecolare: 247,19 g/mol
Punto di fusione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18449627
CAS Number: 719-98-2