Stampa…
2,4-Difluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9097-100G PC9097-25G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 134 EUR
APOSPC9097-100G APOSPC9097-25G APOSPC9097-5G
2,4-Difluorophenylboronic acid
2,4-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Punto di fusione: 247…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318998
CAS Number: 144025-03-6