2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄FIO Punto di fusione: 41…46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093999 CAS Number: 146137-76-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |