Stampa…
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 61.1 EUR
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Peso molecolare: 250,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782056
CAS Number: 699016-40-5