Stampa…
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-fluoro-4-nitrophenyl)acetamide
PC909137-1G PC909137-5G
APOSPC909137-1GEA 132 EUR
APOSPC909137-1G APOSPC909137-5G
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide 98%
3'-Fluoro-4'-nitroacetanilide
Formula: C₈H₇FN₂O₃
Peso molecolare: 198,1512 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01463345
CAS Number: 345-30-2