Stampa…
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9091-25G PC9091-100G PC9091-5G
APOSPC9091-25GEA 0 EUR
APOSPC9091-25G APOSPC9091-100G APOSPC9091-5G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene 98%
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Punto di fusione: 29…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458122
CAS Number: 28342-75-8