Stampa…
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC909044-1G PC909044-25G PC909044-5G
APOSPC909044-1GEA 21.5 EUR
APOSPC909044-1G APOSPC909044-25G APOSPC909044-5G
Potassium isopropyltrifluoroborate 95%
Potassium isopropyltrifluoroborate
Formula: C₃H₇BF₃K
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04112718
CAS Number: 1041642-13-0