Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC909005-1G PC909005-250MG
APOSPC909005-1GEA 64 EUR
APOSPC909005-1G APOSPC909005-250MG
2,4-Difluoro-5-nitroaniline 97%
2,4-Difluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038395
CAS Number: 123344-02-5