Stampa…
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine
PC908941-1G PC908941-5G
APOSPC908941-1GEA 190 EUR
APOSPC908941-1G APOSPC908941-5G
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride 98%
2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFNO
Peso molecolare: 191,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11099553
CAS Number: 120351-93-1