4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC908905-1G
PC908905-250MG
APOSPC908905-1GEA
139
EUR
APOSPC908905-1G
APOSPC908905-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole 95+%
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₄BrFN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781448 CAS Number: 885520-35-4 |