1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908877-100MG
PC908877-1G
PC908877-250MG
APOSPC908877-100MGEA
168
EUR
APOSPC908877-100MG
APOSPC908877-1G
APOSPC908877-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropylamine
Formula:
C₁₀H₁₄FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07339047 CAS Number: 863668-04-6 |