Stampa…
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9088-25G PC9088-5G PC9088-1G
APOSPC9088-25GEA 80 EUR
APOSPC9088-25G APOSPC9088-5G APOSPC9088-1G
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Peso molecolare: 198,5500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782058
CAS Number: 89634-75-3