N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908738-1G
PC908738-25G
PC908738-5G
APOSPC908738-1GEA
125
EUR
APOSPC908738-1G
APOSPC908738-25G
APOSPC908738-5G
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine 95%
N-Ethyl-4-fluorobenzylamine
Formula:
C₉H₁₂FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04537942 CAS Number: 162401-03-8 |