Stampa…
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-piperidone Hydrochloride
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 132 EUR
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Formula: C₅H₉ClFNO
Peso molecolare: 153,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506659
CAS Number: 1070896-59-1