3-Amino-6-fluoro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC908712-1G
PC908712-250MG
PC908712-5G
APOSPC908712-1GEA
60.9
EUR
APOSPC908712-1G
APOSPC908712-250MG
APOSPC908712-5G
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole 97%
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₆FN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739129 CAS Number: 404827-75-4 |