Stampa…
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908703-1G PC908703-250MG PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA 372 EUR
APOSPC908703-1G APOSPC908703-250MG APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₆F₃N₃
Peso molecolare: 259,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03848692
CAS Number: 685853-98-9